アッセイ
99.5%
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 849-175-82
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
L ×壁厚
200 mm × 0.133 mm
外径 × 内径
0.65 mm × 0.384 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF84917582-20EA:
GF84917582-5EA:
GF84917582-10EA:
GF84917582-1EA:
GF84917582-2EA:
試験成績書(COA)