Merck
GF74132333
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
別名:
FE246820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
spheres (grade 100)
品質
precision sphere
包装
1 ea of 100 pieces
メーカー/製品名
Goodfellow 741-323-33
直径
2.0 mm
sphericity
2.50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)