アッセイ
99.9%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 726-805-64
抵抗性
6.24 μΩ-cm, 20°C
直径×厚み
10 mm × 0.007 mm
bp
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co]
InChI
1S/Co
InChI Key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF72680564-10EA:
GF72680564-50EA:
GF72680564-20EA:
試験成績書(COA)