Merck
GF68066264
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
別名:
PP306820
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 680-662-64
直径
3.18 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3