Merck
GF62285788
ジルコニウム
foil, thickness 0.088 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.2%
別名:
ZR000250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zr
CAS番号:
分子量:
91.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.2%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 622-857-88
抵抗性
40 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.088 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF62285788-10EA:
GF62285788-5EA:
GF62285788-1EA:
GF62285788-20EA:
GF62285788-2EA:
試験成績書(COA)