Merck
GF61049651
アルミナ
sheet, thickness 1.0 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
別名:
AL603104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 610-496-51
サイズ
60 × 60 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF61049651-2EA:
GF61049651-1EA:
試験成績書(COA)