Merck
GF60392707
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm
別名:
FF217908
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 603-927-07
L
500 mm
直径
5.0 mm