Merck
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
別名:
AL136011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
powder (alloy pre-cursor)
メーカー/製品名
Goodfellow 543-560-14
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)