Merck
GF52986853
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 12.7mm diameter, as drawn
別名:
NI117920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 529-868-53
L ×直径
1000 mm × 12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.