スキップする
ZMS1007
抗GluR1抗体 クローンRH95 ZooMAb®マウス・モノクローナル
greener alternative
より環境に優しい選択肢
enhanced validation
強化された検証
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AMPA-選択的グルタミン酸受容体1, GluA1, GluR-1, GluR-A, GluR-K1, イオノトロピック型グルタミン酸受容体AMPA 1, グルタミン酸受容体1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥28,500
4 x 25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥58,900
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RH95, recombinant monoclonal, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC (p), WB
Citations:
-
¥28,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RH95, recombinant monoclonal, monoclonal
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 101.58 kDa, observed mol wt ~110 kDa
species reactivity
mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
General description
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
グルタミン酸受容体1(UniProt: P19490:GluR-1、AMPA選択的グルタミン酸受容体1、GluR-A、GluR-K1、イオノトロピックグルタミン酸受容体、AMPA1、GluA1としても知られる)は、Gria1(Glur1としても知られる)のラット遺伝子(Gene ID: 50592)によってコードされています。4種類のAMPA受容体が報告されており、GluR1、GluR2、GluR3、GluR4と呼ばれています。これらの受容体は、脳内で早い興奮性神経伝達を仲介し、認知、運動、学習、記憶など、複数の脳機能に関与しています。AMPA受容体サブユニットのそれぞれは、′フリップ′型と′フロップ′型のいずれかで存在し、グルタミン酸の効果は′フリップ′型のほうがより高いと考えられています。 この受容体の結合部位は、N末端の尾部と、膜貫通ドメイン3と4の間の細胞外ループから構成されます。アゴニストの結合により、これら2つのループが互いに近接し、ポアを開口させます。Glu-R1は、複数回膜貫通糖タンパク質であり、シグナルペプチド(aa1-18)とともに合成され、その後、シグナルペプチドが切断されて、細胞外ドメイン、4つの膜貫通ドメイン、2つの細胞質ドメインを含む成熟タンパク質が生成されます。神経系全体に広く発現しており、ホモ4量体またはヘテロ4量体の形態で存在します。 2量体が2つ結合することで、4量体が形成されることがあります。GluR-1には、細胞内のカルボキシ末端に複数のリン酸化部位があります。これらの部位の多くは、受容体の制御やシナプス可塑性に関与しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。 (参考:Lee, HK., et al. (2010). J. Physiol. 103(1); 479-489)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
Immunogen
ラットのグルタミン酸受容体1のN末端領域におけるサイログロブリン結合直鎖ペプチド
Application
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、マウス脳組織中のGluR1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳組織中のGluR1を検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳組織中のGluR1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質細胞中のGluR1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗GluR1クローンRH95 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1007)は、GluR1を特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
Biochem/physiol Actions
クローンRH95は、グルタミン酸受容体1(GluR1)を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域のエピトープをターゲットとしています。
Physical form
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
Preparation Note
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ZRB1310ZRB04823SAB5201099
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone S355-1, purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal, RH95, recombinant monoclonal
clone
1C11, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
monoclonal, N453, recombinant monoclonal
clone
S355-1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
mouse
Gene Information
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1;GLUH1;GLUR1(2890)
Gene Information
rat ... Gria1(50592)
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)