Merck
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
別名:
SI637975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 398-731-01
L
150 mm
直径
10.0 mm