Merck
GF33435277
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 5.0Mm, Length 5 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 5 mm, L 5 m, white
別名:
SI307950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 334-352-77
L
5 m
直径
5 mm
white
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)