Merck
GF32136500
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
別名:
FE228710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
フォーム
(mesh)
メーカー/製品名
Goodfellow 321-365-00
直径×厚み
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
サイズ
150 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)