安全性情報
GF26173021
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, purity 99%
別名:
NI706010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 261-730-21
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF26173021-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)