Merck
GF23719462
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
別名:
IN135130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 237-194-62
L
2 m
直径
0.25 mm