Merck
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
別名:
W 145440
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 234-631-65
L
1 m
直径
0.38 mm