安全性情報
GF22785475
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.02 mm, size 200 × 200 mm, temper as rolled
別名:
FE020220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 227-854-75
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF22785475-5EA:
GF22785475-1EA:
GF22785475-10EA:
GF22785475-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)