Merck
GF22682886
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 20 m, insulation thickness 0.030 mm
別名:
NI055892
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 226-828-86
L
20 m
直径
0.30 mm
絶縁体厚
0.030 mm