Merck
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
別名:
CD516100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 198-453-77
重量
100 g
塊最大サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)