Merck
GF19491048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, size 540 × 540 mm, ohms/square 2
別名:
ES301955
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 194-910-48
サイズ
540 × 540 mm
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)