Merck
GF17394565
Hastelloy® C276 -耐熱合金、Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.075mm thickness, hard
別名:
NI140271
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
foil (disks - hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 173-945-65
サイズ×厚み
50 mm × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.