Merck
GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
別名:
PT065105
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 152-219-33
L
10 m
直径
0.025 mm