安全性情報
GF13948959
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, tolerance +/-0.4
別名:
SI303200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 139-489-59
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GF13948959-10EA:
GF13948959-2EA:
GF13948959-5EA:
GF13948959-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)