Merck
GF11167376
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, L 2 m
別名:
ME311100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 111-673-76
L
2 m
厚さ
0.125 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.