Merck
GF10884157
亜鉛
foil, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.99+%
別名:
ZN000305
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
≥99.99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 108-841-57
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.25 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF10884157-2EA:
GF10884157-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)