Merck
GF04793711
アルミナ
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
別名:
AL607920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 047-937-11
L
300 mm
直径
2.0 mm