Merck
GF04638326
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
別名:
GA006120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141715
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 046-383-26
重量
20 g
塊最大サイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF04638326-1EA:
試験成績書(COA)