Merck
GF04067197
mesh, nominal aperture 0.18 mm, size 150 × 150 mm, wire diameter 0.14 mm
別名:
CU008705
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 040-671-97
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
公称開口部
0.18 mm
サイズ
150 × 150 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF04067197-10EA:
GF04067197-2EA:
GF04067197-5EA:
GF04067197-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)