Merck
GF02944256
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
500mm rod, 9.5mm diameter
別名:
NE077920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 029-442-56
L ×直径
500 mm × 9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)