Merck
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
別名:
4-マンデロイルオキシ-1,2,2,6-テトラメチルピペリジン 塩酸塩, オイフタルミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
327.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E5501-250MG:
E5501-BULK:
E5501-VAR:
E5501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)