Merck
E49258
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2S
CAS番号:
分子量:
156.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E49258-BULK:
E49258-500G:
E49258-VAR:
E49258-5KG:
E49258-50G:
E49258-10G:
試験成績書(COA)