Merck
E45805
Sigma-Aldrich
2-エチルピペリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N
CAS番号:
分子量:
113.20
Beilstein:
79816
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1CCCCN1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)