Merck
E35702
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
別名:
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H8(=O)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
184.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
不純物
10% methyl ester
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant involved in:
  • Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
  • Heterocyclization
  • Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
  • Palladium-catalyzed isomerization
  • Regioselective cyclizations
  • Vinylogous Michael reactions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E35702-VAR:
E35702-25G:
E35702-BULK:
E35702-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)