Merck
E31200
Sigma-Aldrich
Ethyl α-hydroxyisobutyrate
98%
別名:
Ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OH)COOC2H5
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
878308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-9-5(7)6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E31200-BULK:
E31200-100G:
E31200-1KG:
E31200-25G:
E31200-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Georgia Lytra et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(24), 5018-5025 (2017-06-08)
A new method was developed for quantifying substituted acids including, where applicable, their various unexplored enantiomeric forms. A new step was added to acids' usual quantification methods, consisting of extraction, derivatization to methyl esters, and gas chromatography analysis: preliminary extraction