Merck
E20705
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexaneacetate
≥98%
別名:
Ethyl cyclohexylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.25
Beilstein:
2043392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E20705-BULK:
E20705-VAR:
E20705-5G:
E20705-100G:
E20705-25G:
試験成績書(COA)