Merck
DWKWGW602PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Deionised water (in EN, FR, DE, ES), capacity 250 mL
別名:
WGW602PML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
特徴
label Deionised water (in EN, FR, DE, ES)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW602PML
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ideal for de-ionised water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information