Merck
DWKBWP2000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 2000 mL
別名:
BWP2000P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121818
NACRES:
NB.43
物質
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP2000P
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
アプリケーション
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences