Merck
DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
別名:
BLP0125P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121818
NACRES:
NB.43
物質
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BLP0125P
キャパシティ
1250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
アプリケーション
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
特徴および利点
Suitable for food contact applications
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences