Merck
DWK231700006
Nmr Tube, 100Mhz, Borosilicate Glass 5.1, 178 Mm
別名:
231700006
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
NB.43
物質
Borosilicate glass/PTFE vial
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
231700006
パラメーター
100 MHz frequency
NMR管サイズ
178 mm
アプリケーション
Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR spectroscopy), Storage and transport of measurement solutions Designed for use in low to most mid field NMR spectrometers, Boro 3.3, EVA
特徴および利点
Close tolerances and accuracy, especially to their straightness, wall thickness and wall thickness distribution; Supplied with cap
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)