Merck
DWK213112401
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 20 mL
別名:
213112401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
詳細
With Spout, With Print
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213112401
cylinder capacity
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
特徴および利点
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)