Merck
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
別名:
Synthware P291200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P291200
直径× H
150 mm × 75 mm
容量
900 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
アプリケーション
kemetch; synthware; dish; crystallizing
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)