Merck
D56209
Sigma-Aldrich
1,5-ジクロロアントラキノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Cl2O2
CAS番号:
分子量:
277.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
InChI Key
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D56209-100G:
D56209-VAR:
D56209-BULK:
D56209-5G:
試験成績書(COA)