Merck
D41805
Sigma-Aldrich
1,6-ジブロモ-2-ナフトール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C10H5OH
CAS番号:
分子量:
301.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D41805-25G:
D41805-100G:
D41805-VAR:
D41805-BULK:
試験成績書(COA)