Merck
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-ジアミノスチルベン 二塩酸塩
95%
別名:
4,4′-ビニレンジアニリン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
283.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
InChI Key
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D25206-1G:
D25206-BULK:
D25206-50G:
D25206-VAR:
D25206-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)