Merck
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H14O
CAS番号:
分子量:
282.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
crystals
mp
153-154 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI Key
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D209007-1KG:
D209007-VAR:
D209007-BULK:
D209007-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)