Merck
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルグルタルイミド
99%
別名:
4,4-ジメチル-2,6-ピペリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2
CAS番号:
分子量:
141.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI Key
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • インフルエンザA型ウイルス由来のM2プロトンチャネルの調節に用いるスピロピペリジン系インヒビター
  • C型肝炎ウイルスNS3セリンプロテアーゼの第二世代選択的インヒビター
  • スピロ環状オキセタン類
  • アルキンへのイミドのRu触媒立体選択的付加
  • 代謝的に保護されたアリールピペラジン5-HT1Aリガンド
  • α1dアドレナリンレセプターの選択的アンタゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D160008-VAR:
D160008-25G:
D160008-BULK:
D160008-100G:
試験成績書(COA)