Merck
D135003
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシ-4-ニトロベンゼン
99%
別名:
4-ニトロベラトロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
183.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
230 °C/17 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)[N+]([O-])=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)