Merck
CVT00101
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(2-methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
別名:
5-(2-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15F3N2O3
分子量:
328.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OCC)C1=C(N(CC(F)(F)F)N=C1)C2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C15H15F3N2O3/c1-3-23-14(21)11-8-19-20(9-15(16,17)18)13(11)10-6-4-5-7-12(10)22-2/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChI Key
LQBPSWFLPWRLLI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CVT00101-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)