Merck
CLS9999913
Corning® disposable phenolic cap
13-415 thread
別名:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 99999-13
H
13.5 mm
フィッティング
13-415 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの使い捨て可能なCorningキャップはフェノール樹脂製で、121°Cでオートクレーブ処理が可能です。キャップには白いゴム製のライナーが付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)