物質
borosilicate glass
round bottom tube
スレッドサイズ
13-415
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
メーカー/製品名
Corning 99449-13
外径 × L
13 mm × 100 mm
キャパシティ
7.5 mL
色
clear
適合性
suitable for (culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)